Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, Solstice
Artikelnummer. 16695823
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16695823 500 g 500g
15985920 1 kg -
16605833 5 kg -
16685823 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16695823 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33506H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 DKK
    422.68 DKK / 500g
    Spare 54.32 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (manganometrisk)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
PubChem CID 61373
Tekniske data
Procent renhed 99,5% (min.)
Grad ACS
Mængde 500 g
Tab ved tørring 28 - 30 %
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate