Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073355 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10224110
Brand: Fisher Chemical O/0600/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxalsyredihydrat, ekstra rent, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
Molekylvægt (g/mol) 126.064
MDL nummer 149102
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC navn oxalsyre;dihydrat
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Tekniske data
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 21.5mbar 50
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Hvid
pH 1.3
Smeltepunkt 98°C
Mængde 500 g
Formel vægt 126.04g/mol