Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11348624
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348624 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11348624 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC17200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.75 DKK
    378.08 DKK / 500g
    Spare 204.67 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalsyredihydrat
Molekylvægt (g/mol) 126.06
Grad EkspertQ
Mængde 500 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 500GR OXALSYRA-2-HYDRAT PA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid