Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11358624
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358624 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11358624 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC17201000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Tekniske data
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalsyredihydrat
Molekylvægt (g/mol) 126.06
Grad EkspertQ
Mængde 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS,ISO, Reag. Ph Eur
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302+H312-Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i