Få mere at vide
Oxalic Acid Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751074
Skift visning
Mængde:
125 g
500 g
Emballage:
Poly Wide Mouth Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
31751074 125 g Poly Wide Mouth Bottle
31750187 500 g Poly Wide Mouth Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31751074 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCO0200125B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid
CAS Max % 102.5
Mængde 125 g
Emballage Poly Wide Mouth Bottle
Rester efter tænding Max. 0,01%
SMIL O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalic acid dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 126.06
Procent renhed 99,5 til 102,5 %
Grad ACS