Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, ACS, 99,5-102,5%
Artikelnummer. 11397568
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397568 1 kg 1kg
11387568 50 g 50g
11317578 250 g 250g
11307578 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11397568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033262.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126,064 g/mol
Som analytisk reagens, i farve- og malingsindustrien, i polymerer, i metalbehandling, i rengøring og tekstilfinish og som reagens til dehydrering og kondensation Oxalsyredihydrat virker som analytisk reagens, som reduktionsmiddel til fotografiske film og som bejdsemiddel i farvningsprocessen. Det bruges som et pletteringsmiddel, et overfladebehandlingsmiddel, et slibemiddel, et bundfældningsmiddel i forarbejdning af sjældne jordarters mineraler, et blegemiddel i tekstil og et rensemiddel i den farmaceutiske industri. Det spiller en vigtig rolle i antibiotisk medicin som oxytetracyclin og chloramphenicol. Det finder anvendelse i vandbehandlingsanlæg til at fjerne calciumspildevand. Det bruges også som en buffer i kromatografisk adskillelse samt blegemiddel til træ, der fjerner sorte pletter forårsaget af vandindtrængning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Som analytisk reagens, i farve- og malingsindustrien, i polymerer, i metalbehandling, i rengøring og efterbehandling af tekstiler og som reagens til dehydrering og kondensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
Molekylvægt (g/mol) 126.064
MDL nummer MFCD00149102
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC navn oxalsyre;dihydrat
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid dihydrate
pH 1.3
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5-102.5%
Lineær formel HO2CCO2H·2H2O
FN nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform.
Formel vægt 126.07 (90.04 Anhydrous)
Procent renhed 99.5 to 102.5%
Grad ACS
Tæthed 1.65 g/mL
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate