Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, ACS, 99,5-102,5%
Beskrivelse
Som analytisk reagens, i farve- og malingsindustrien, i polymerer, i metalbehandling, i rengøring og tekstilfinish og som reagens til dehydrering og kondensation Oxalsyredihydrat virker som analytisk reagens, som reduktionsmiddel til fotografiske film og som bejdsemiddel i farvningsprocessen. Det bruges som et pletteringsmiddel, et overfladebehandlingsmiddel, et slibemiddel, et bundfældningsmiddel i forarbejdning af sjældne jordarters mineraler, et blegemiddel i tekstil og et rensemiddel i den farmaceutiske industri. Det spiller en vigtig rolle i antibiotisk medicin som oxytetracyclin og chloramphenicol. Det finder anvendelse i vandbehandlingsanlæg til at fjerne calciumspildevand. Det bruges også som en buffer i kromatografisk adskillelse samt blegemiddel til træ, der fjerner sorte pletter forårsaget af vandindtrængning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Som analytisk reagens, i farve- og malingsindustrien, i polymerer, i metalbehandling, i rengøring og efterbehandling af tekstiler og som reagens til dehydrering og kondensering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic acid dihydrate |
| Smeltepunkt | 101 °C til 105 °C |
| Tæthed | 1.65 |
| Mængde | 50 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99.5-102.5% |
| Lineær formel | HO2CCO2H·2H2O |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3679436 |
| Merck Index | 14,6911 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Oxalic acid dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate