Få mere at vide
Oxalsyredihydrat, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10549243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549243 100 g Plastflaske -
10103280 1 kg Plastflaske 1kg
10523314 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10549243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129601000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126,064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
Molekylvægt (g/mol) 126.064
MDL nummer MFCD00149102
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC navn oxalsyre;dihydrat
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid dihydrate
Smeltepunkt 98,0 °C til 102,0 °C
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Lavtsmeltende krystallinsk masse, pulver, krystaller og/eller klumper
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 138 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1200 g/L i vand (90 °C), 400 g/L i ethanol, 555 g/L i kogende alkohol, 181 g/L i glycerol, 10 g/L i ether
Formel vægt 126.04
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate, Oxalic acid