Få mere at vide
Oxalsyrekoncentrat, 0,05 M, Solstice
Descrizione
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic acid concentrate |
| CAS | 144-62-7 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Molekylær formel | C2H2O4 |
| Lineær formel | HOOCCOOH |
| MDL nummer | MFCD00002573 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
| InChI nøgle | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(=O)(C(=O)O)O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Oxalic acid concentrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: oxalic acid