Få mere at vide
Oxalsyrekoncentrat, 0,005M, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic acid concentrate |
| CAS | 144-62-7 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Molekylær formel | C2H2O4 |
| Lineær formel | HOOCCOOH |
| MDL nummer | MFCD00002573 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
| InChI nøgle | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(=O)(C(=O)O)O |
| Vis mere |