Få mere at vide
Oxalsyre bis(cyclohexylidenhydrazid), 98%
Artikelnummer. 10256150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10256150 25 g 25g
10153060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154420250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 370-81-0
Molekylær formel C14H22N4O2
Molekylvægt (g/mol) 278.34
MDL nummer MFCD00001659
InChI nøgle DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC navn N,N'-bis(cyclohexylidenamino)oxamid
SMIL C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Navn note 98%
Smeltepunkt 208.0°C to 214.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 07, IV, 25
Formel vægt 278.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.