Få mere at vide
Oxalic Acid Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040320 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040320 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10040320 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. O/0580/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 1.3
CAS 144-62-7
Smeltepunkt 189°C
Farve White
Molekylær formel C2H2O4
MDL nummer 2573
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC navn oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vægt 90.04g/mol
Mængde 500 g
Emballage Plastic powder jar
Fysisk form Powder Solid
Damptryk <0.01mmHg at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • OXALIC ACID ANHYDROUS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.