Få mere at vide
Oxalsyre, vandfri, 98%
Beskrivelse
Oxalsyre bruges som reduktionsmiddel til fotografiske film, som bejdsemiddel i farvningsprocessen, som blegemiddel til fjernelse af rust gennem kompleksdannelse og som slibemiddel under polering af marmor. Det bruges i spildevandsbehandling for at fjerne calcium. Den konjugerede base af oxalsyre fungerer som et chelateringsmiddel for metalioner. Det bruges som en katalysator for esterificeringer i syntetisk organisk kemi og som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic acid |
| Navn note | Vandfri |
| pH | 1.3 |
| Smeltepunkt | ∼185 °C (nedbrydning) |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.9 g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Lineær formel | HO2CCO2H |
| FN nummer | UN3261 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Oxalic acid, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid