Få mere at vide
Oxalsyre, 98 %, vandfri
Artikelnummer. 10701851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10701851 1 kg Plastflaske 1kg
10711851 250 g Glasflaske 250g
10124043 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.56 DKK
    575.65 DKK / 1kg
    Spare 63.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 90.034
MDL nummer MFCD00002573
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC navn oxalsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid
Smeltepunkt 189.0°C to 191.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol, soluble in glycerol, slightly soluble in ether, insoluble in benzene, chloroform and petroleum, ether
Formel vægt 90.04
Procent renhed 98%
Tæthed 1.9000g/mL
Mængde 1 kg
Flammepunkt >93.4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.