Få mere at vide
Oxalsyre 0,25 M til laboratoriebrug og titreringer, Chem Lab
Artikelnummer. 11963263
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11963263 1 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11963263 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1503.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    254.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.52 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 6153-56-6
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Koncentration 0.25 M
Molekylvægt (g/mol) 126.07
Tæthed 1.01 g/mL
Mængde 1 L
Emballage Polyethylen
Fysisk form Væske
Sporbarhed til NIST Referencestandarder acc. NIST SRM 84 pund
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid 0.25 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid