Få mere at vide
Oxalsyre, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491347
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491347 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15491347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035622.K2
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Oxalsyre, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid
CAS 144-62-7
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H2O4
MDL nummer MFCD00002573
Opløselighed Blandet med vand, alkohol og æter
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC navn oxalsyre
Molekylvægt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
Mængde 1 L
ChEBI CHEBI:16995
Formel vægt 90.04