Få mere at vide
Oxalsyre, 0,05 M (0,1 N), Scharlab
Artikelnummer. 11378624
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378624 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11378624 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC17231000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Tekniske data
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2H2O4
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalsyre
Molekylvægt (g/mol) 90.03
Mængde 1 L