Få mere at vide
Oxalsyre, 0,005 M (0,01 N), Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 144-62-7 |
| Molekylær formel | C2H2O4 |
| InChI nøgle | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | oxalsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.03 |
| Mængde | 1 L |