Få mere at vide
Oxal-13C2 Syre Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30419028
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30419028 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30419028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84513850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Oxalic-13C2 Acid Disodium Salt
CAS 260429-91-2
Molekylær formel 13C2Na2O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
SMIL O=[13C](O[Na])[13C](O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 135.98
Formel vægt 135.9659
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.