Få mere at vide
Oxalatstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15658225 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15658225 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15658225 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ASC2O492Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
C2O4-2​​​1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalate Standard
Navn note Til ionkromatografi
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 62-76-0, 7732-18-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Analyt- eller komponentnavne Disodium oxalate,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylær formel C2Na2O4
MDL nummer MFCD00012465
Teknik Ionkromatografi
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Standardløsning
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Element Dinatriumoxalat
IUPAC navn dinatrium;oxalat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Mængde 125 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug