Få mere at vide
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 30003146
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30003146 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30003146 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1POXAL500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalate
CAS 338-70-5
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnavne Oxalate
Molekylær formel C2O42−
Synonym (C2 O4)2-
IUPAC navn Oxalate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 88.02
Mængde 500 ml
Formel vægt 88.02 g/mol