Få mere at vide
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Oxalate Standard: C2O4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalate |
| CAS | 338-70-5 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C2O42− |
| Synonym | (C2 O4)2- |
| IUPAC navn | Oxalate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.02 |
| Vis mere |