Få mere at vide
Oxadiargyl, TRC
Artikelnummer. 30425674
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425674 1 g
1 options
Artikelnummer. 30425674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8450151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39807-15-3
Molekylær formel C15 H14 Cl2 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 341.19
Synonym 1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one, 3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- (9CI), 3-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one, Oxadiargyl, RP 020630, Raft, Raft 400 SC, SAN-1315, Topstar
IUPAC navn 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one
SMIL CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxadiargyl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
Formel vægt 340.0381