Få mere at vide
Melford Oxacillin natriumsaltmonohydrat
Beskrivelse
Oxacillin natriumsaltmonohydrat er en væsentlig forbindelse, der spiller en afgørende rolle i mikrobiologi og farmaceutisk forskning.
I mikrobiologi er Oxacillin natriumsaltmonohydrat i vid udstrækning brugt til at undersøge bakteriel modtagelighed og resistensmønstre. Det bruges ofte i laboratoriemiljøer til at vurdere effektiviteten af antibiotika mod forskellige bakteriestammer. Denne forskning hjælper med at forstå den komplekse dynamik i mikrobiel biologi, herunder resistensmekanismer, og bidrager til udviklingen af nye antibakterielle strategier.
Inden for farmaceutisk forskning tjener denne forbindelse som en referencestandard for antibiotikaformulering og effektivitetstestning, der understøtter udviklingen af nye antibiotika og strategier til bekæmpelse af antibiotika-resistente bakterier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxacillin Sodium Salt Monohydrate |
| CAS | 7240-38-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C19H18N3NaO5S H2O |