Få mere at vide
Oxacillin sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458516 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0925
MedChemExpress Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Oxacillin sodium salt is a narrow-spectrum β-lactam antibiotic of the penicillin class.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxacillin sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 1173-88-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N3NaO5S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C3=C(C)ON=C3C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O
Molekylvægt (g/mol) 423.42
Formel vægt 423.42
Procent renhed 98.0%