Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxacillin natriumsalt, 95%
Artikelnummer. 15345008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15345008 1 g -
15355008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15345008 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455440010
Request Bulk or Custom Format
Oxacillin natriumsalt, CAS # 1173-88-2, er et antibiotikum, der primært bruges til at studere gram-positive bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Oxacillin natriumsalt er et smalspektret beta-lactam antibiotikum
  • Det hæmmer biosyntesen af bakterielle cellevægge på niveauet af transpeptidation (PBP) af peptidoglycaner
Applikationer
  • Oxacillin natriumsalt er et antibiotikum, der er aktivt mod gram-positive bakterier
  • Oxacillin kan bruges i undersøgelser af mekanismer for resistens over for penicillinase og antimikrobiel modtagelighed
  • Det er også blevet brugt til at studere autolysiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1173-88-2
Molekylær formel C19H21N3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 426.443
InChI nøgle IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
PubChem CID 131673929
IUPAC navn (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxacillin sodium salt
Type Oxacillin Sodium Salt
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 3.5 to 5.0%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L.
Formel vægt 423.42
Procent renhed 95%