Få mere at vide
Oxacillin Sodium Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17930756
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17930756 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17930756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0686.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxacillin Sodium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxacillin sodium salt hydrate
CAS 7240-38-2
Analyt- eller komponentnavne Oxacillin sodium salt hydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C19 H18 N3 O5 S . Na . H2O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxacillin Sodium Monohydrate, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, sodium salt, hydrate (1:1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), Oxacillin sodium hydrate, Sodium oxacillin monohydrate, Stapenor sodium, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SMIL O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 441.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 441.0971 g/mol