missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458326
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458326 100 mg
16452146 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0465

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oxacillin sodium monohydrate is an antibiotic similar to Flucloxacillin used in resistant staphylococci infections study.

Oxacillin sodium monohydrate is an antibiotic similar to Flucloxacillin used in resistant staphylococci infections study.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxacillin sodium monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 7240-38-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20N3NaO6S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (226.54 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (113.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])[C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C(C3=CC=CC=C3)=NO4)=C4C)=O)([H])SC1(C)C.O
Molekylvægt (g/mol) 441.43
Formel vægt 441.43
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.