missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxaceprol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401689
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16401689 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16401689 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17490

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

Oxaceprol (N-Acetyl-L-hydroxyproline), an orally active derivative of L-proline, possesses distinct anti-inflammatory activity. Oxaceprol is usually used for the research of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxaceprol
CAS 33996-33-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H11NO4
Mængde 1 g
Synonym N-Acetyl-L-hydroxyproline
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (577.47 mM)
SMIL O=C(O)[C@H]1N(C(C)=O)C[C@H](O)C1
Molekylvægt (g/mol) 173.17
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.