Få mere at vide
Tocris Bioscience™ OXA (17-33)
Beskrivelse
Potent and selective peptide orexin OX1 receptor agonist (EC50 values are 8.29 and 187 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Truncated form of orexin A (Cat. No. 1455).
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 343268-91-7 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 1749.008 |
| Produkttype | OXA (17-33) |
| Mængde | 1 mg |