Få mere at vide
Tocris Bioscience™ OXA (17-33)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002008
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30002008 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30002008 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5115/1
Potent and selective peptide OX1 agonist
Potent and selective peptide orexin OX1 receptor agonist (EC50 values are 8.29 and 187 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Truncated form of orexin A (Cat. No. 1455).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 343268-91-7
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) 1749.008
Produkttype OXA (17-33)