Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System
Artikelnummer. 12494737
Skift visning
Type:
Elektroblotting system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12494737 Elektroblotting system Hver
1 options
Artikelnummer. 12494737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VEP2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8730.00 DKK
    8580.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 149.90 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstil ensartede, reproducerbare proteinoverførsler til op til fire polyacrylamid-minigeler med Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System.
Fremstil ensartede, reproducerbare proteinoverførsler til op til fire polyacrylamid-minigeler med Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Mini Tank Electroblotting System, ideelt til hurtig, effektiv overførsel af proteiner over et bredt molekylvægtsområde.
Funktioner:
  • Elektroblotting-system i tankstil
  • Integreret kølebase muliggør temperaturkontrollerede kørsler
  • Omrørerstænger (medfølger ikke) kan tilføjes til bunden af bufferkammeret for at øge buffercirkulationen
Inkluderer:
  • Bufferkammer med platintrådelektrodepaneler og kølebase
  • Sikkerhedslåsende låg med påsatte strømforsyningsledninger
  • Fire blotting-kassetter med skumpuder og kassetteclips
  • Seks ark duppefilterpapir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel størrelse Mini (9 tommer x 9 tommer)
Produktlinje Owl
Type Elektroblotting system
Volumen (engelsk) buffer 0,3 gal.
Volumen (metrisk) buffer 1.4 L
Dimensioner (L x B x H) 7,06 x 5,13 x 6,5 tommer. (18 x 13 x 16,5 cm)
Længde (engelsk) 7,06 tommer.
Længde (engelsk) Gel 3,5 tommer
Længde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) Gel 9 cm
Bredde (engelsk) 5,13 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) Gel 9 cm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm