Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Overførselsmembraner
Artikelnummer. 12464737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Emballagetype:
Ark (10 x 10 cm)
Ark (15 x 15 cm)
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Pakningsstørrelse
12464737 Rulle Hver
12474737 Ark (15 x 15 cm) Pakke med 10
12484737 Ark (10 x 10 cm) Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12464737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TM1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 DKK
    2872.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.53 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Udfør Western blotting med hydrofobisk Thermo Scientific™ Owl™ Overførselsmembraner.
Udfør Western blotting med hydrofobisk Thermo Scientific™ Owl™ Overførselsmembraner.
  • Thermo Scientific tilbyder Immobilon™ -P, PVDF overføringsmembran fremstillet af Millipore™ .
  • Denne membran giver det højeste signal-til-støj-forhold, hvilket tillader brugen af milde blokeringsprocedurer.
  • Immobilon-P har høj proteinretention, er kompatibel med alle standard visualiseringsmetoder og kan bruges til proteinsekventering.
  • Immobilon fås i minigel- og storformat-gelstørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 26.5 cm
Bredde (metrisk) 3.75 m
Emballagetype Rulle
Oversigt 26,5 cm x 3,75 m; Rulle
Til brug med (applikation) Western blotting
Format Rulle
Materiale Immobilon-P, PVDF
Dimensioner (LxB) 3.75 m x 26.5 cm
Produktlinje Owl