Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Afstandssæt til sekventører med aluminium bagside
Artikelnummer. 12474727 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
45 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12474727 45 cm Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12474727 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S2SLSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 DKK
    302.91 DKK / Pakke med 3
    Spare 6.09 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 23-04-2027
Vælg mellem to størrelser til manuel sekvensering med Thermo Scientific™ Owl™ Afstandssæt til sekventører med aluminium bagside.
Vælg mellem to størrelser til manuel sekvensering med Thermo Scientific™ Owl™ Afstandssæt til sekventører med aluminium bagside.
Fås i 1,0 W x 45 cmL (0,4 mm tyk) eller 1,0 W x 65 cmL (0,2 mm tyk).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ S3S Sequencer System med aluminium bagside
Længde (metrisk) 45 cm
Produkttype Afstandsstykker
Tykkelse (metrisk) tænder 0.4 mm
Bredde (metrisk) 1.0 cm
Oversigt Afstandssæt; 1,0 W x 45 cmL; 0,4 mm tyk