Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Afstandssæt for sekventeringssystem og glasplader
Artikelnummer. 11997505 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Offset glas
Højde (metrisk):
0,18 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11997505 Offset glas 0,18 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11997505 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S2S43G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 DKK
    202.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.06 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Bruge Thermo Scientific™ Owl™ Sekventeringssystem Afstandssæt og glasplader med Owl™ Sekvenseringsgelstøbesystemer.
Bruge Thermo Scientific™ Owl™ Sekventeringssystem Afstandssæt og glasplader med Owl™ Sekvenseringsgelstøbesystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ Sekventeringssystem
Højde (metrisk) 0,18 tommer
Længde (metrisk) 43 cm
Produkttype Offset glas
Tykkelse (metrisk) tænder 3/16 tommer
Bredde (metrisk) 35 cm
Oversigt offset glas; 43cmL x 35cmB x 0,18 inch tykkelse