Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Artikelnummer. 12474717
Skift visning
Oversigt:
Hajtand-mikrobrøndkam
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Tænder tæller:
110 (3 gange)
146 (4X)
72 (2X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisk) Nå:
10 μl
2 μl
3,7 μl
5,5 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Tænder tæller Tykkelse (metrisk) tænder Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
12474717 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0,4 mm 3,7 μl Hver
12444717 Sharktooth Micro-Well Comb 72 (2X) 0,4 mm 10 μl Hver
12454717 Hajtandskam 110 (3 gange) 0,4 mm 5,5 μl Hver
11505195 Hajtand-mikrobrøndkam 146 (4X) 0,2 mm 2 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12474717 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S2SMT44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    490.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.07 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Eliminer montering af kam med disse kraftige kamme i ét stykke.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ S3S system.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sharktooth Micro-Well Comb
Til brug med (udstyr) Owl™ S3S Sequencer System med aluminium bagside
Produkttype Kamme
Tænder tæller 146 (4X)
Tykkelse (metrisk) tænder 0,4 mm
Volumen (metrisk) Nå 3,7 μl