Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Oversigt:
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Sharktooth Micro-Well kam
Tænder tæller:
110 (3 gange)
146 (4X)
72 (2X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisk) Nå:
10 μl
2 μl
3,7 μl
5,5 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ S3S system.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Hajtandskam |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ S3S Sequencer System med aluminium bagside |
| Produkttype | Kamme |
| Tænder tæller | 110 (3 gange) |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,4 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 5,5 μl |