Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Beskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ S3S system.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sharktooth Micro-Well Comb |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ S3S Sequencer System med aluminium bagside |
| Produkttype | Kamme |
| Tænder tæller | 72 (2X) |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,4 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 10 μl |