Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Oversigt:
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Sharktooth Micro-Well kam
Tænder tæller:
110 (3 gange)
146 (4X)
72 (2X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisk) Nå:
10 μl
2 μl
3,7 μl
5,5 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med Owl™ S3S system.
Heavy duty, one piece combs eliminate comb assembly.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sharktooth Micro-Well kam |
| Til brug med (udstyr) | Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System |
| Produkttype | Combs |
| Tænder tæller | 146 (4X) |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 0,2 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 2 μl |