Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Strømforsyningsledninger, 3 fod.
Artikelnummer. 11822684
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Owl™ System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11822684 Owl™ System Hver
1 options
Artikelnummer. 11822684 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PSL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    288.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.26 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tilslut strømforsyninger med Thermo Scientific™ Owl™ Strømforsyningsledninger. Disse 3′ ledninger kommer med en tilbagetrækkelig kappe for bekvemmelighed og sikkerhed.
Tilslut strømforsyninger med Thermo Scientific™ Owl™ Strømforsyningsledninger. Disse 3'-ledninger kommer med en tilbagetrækkelig kappe-ende for bekvemmelighed og sikkerhed.
  • Fremstillet med en trækaflastningssnor for at forhindre brud
Indeholder: En sort og en rød ledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Strømforsyningsledninger; 3 fod.
Til brug med (udstyr) Owl™ System
Produktlinje Owl
Type Ledninger og stik
Længde (engelsk) 3 ft.