Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ P81 enkeltsidet vertikal elektroforesesystem, 10 x 10 cm gelstørrelse, 150 ml buffervolumen
Artikelnummer. 11903005
Skift visning
Længde (metrisk) Gel:
10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Gel Pakningsstørrelse
11903005 10 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11903005 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P81
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4760.00 DKK
    4678.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.98 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Udfør hurtige proteinkørsler med det økonomiske og simple, men robuste Thermo Scientific™ Owl™ P81 Single-Sided Vertical Electrophoresis System.
Udfør hurtige proteinkørsler med det økonomiske og simple, men robuste Thermo Scientific™ Owl™ P81 Single-Sided Vertical Electrophoresis System.
Funktioner:
  • Det øvre bufferkammer forlænger gelens længde for at fordele varmen jævnt over hele gelens overflade
  • Sideklemmer presser glasplader mod silikonepakningen for at give ensartet tryk og danne en lækagesikker forsegling, hvilket resulterer i flade, jævne båndmønstre
  • Hakket aluminiums keramisk plade (inkluderet) kan bruges foran hakket glas til køligere, hurtigere kørsler
Inkluderer:
  • Øvre og nedre bufferkamre
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ LÅG med tilsluttede strømledningsledninger
  • Blank glasplade
  • Udskåret glasplade
  • Hakket aluminaplade
  • To kamme (10 brønd, 0,8 mm tykke)
  • Afstandsstykke (0,8 mm tykt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Gelstørrelse: 10 x 10 cm; Buffervolumen: 150 ml; L x B x H: 18 x 8 x 13 cm
Produktlinje Owl
Type Enkeltsidet vertikal elektroforesesystem
Volumen (metrisk) buffer 150 mL
Dimensioner (L x B x H) 7,1 x 3,1 x 5,1 tommer (18 x 8 x 13 cm)
Længde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) Gel 10 cm
Bredde (engelsk) 3,1 tommer.
Bredde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 13 cm