Få mere at vide
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 tænder
Artikelnummer. 12484677
Type:
Blankt glas
Caster
Offsetglas
Tænder tæller:
I/R
Tykkelse (metrisk) tænder:
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12484677
Brand: Thermo Scientific™ P220FG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støb en til fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, en af de enkleste enheder til at støbe gradientgeler.
Støb en til fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, en af de enkleste enheder til at støbe gradientgeler.
  • Med en ekstern gradient maker kan geler støbes med lethed og stor reproducerbarhed
  • Designet og formatet af denne enhed vil give mange års service i dit laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fisherbrand P2-CST System
Type Blankt glas
Tænder tæller I/R
Tykkelse (engelsk) 3/16 tommer
Tykkelse (metrisk) tænder I/R
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm