Få mere at vide
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 tænder
Type:
Blankt glas
Caster
Offsetglas
Tænder tæller:
I/R
Tykkelse (metrisk) tænder:
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Støb en til fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, en af de enkleste enheder til at støbe gradientgeler.
- With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
- The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand P2-CST System |
| Gel størrelse | 20 cm to 42 cm x 48 cm |
| Type | Offsetglas |
| Tænder tæller | I/R |
| Tykkelse (engelsk) | 0.18 in. |
| Tykkelse (metrisk) tænder | I/R |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |