Få mere at vide
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 tænder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
18 cm
Type:
Afstandsstykke
Caster
Tænder tæller:
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Støb en til fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en af de enkleste enheder til at støbe gradientgeler.
- Med en ekstern gradient maker kan geler støbes med lethed og stor reproducerbarhed
- Designet og formatet af denne enhed vil give mange års service i dit laboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Owl P1-CST System |
| Gel størrelse | 16 x 14 cm, 13 x 20 x 18 cm |
| Type | Caster |
| Gel Dimensioner | Gelstørrelse: L x B x H: 13 x 20 x 18 cm |
| Tænder tæller | I/R |
| Tykkelse (metrisk) | 18 cm |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Højde (metrisk) | 18 cm |