Få mere at vide
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 tænder
Tykkelse (metrisk):
0.8 mm
18 cm
Type:
Afstandsstykke
Caster
Tænder tæller:
Not Applicable
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Støb en til fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en af de enkleste enheder til at støbe gradientgeler.
- Med en ekstern gradient maker kan geler støbes med lethed og stor reproducerbarhed
- Designet og formatet af denne enhed vil give mange års service i dit laboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Afstandsstykke (2 sider, 1 bund); 1,0 cm x 0,8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Owl P1-CST System |
| Type | Afstandsstykke |
| Tænder tæller | Not Applicable |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Bredde (metrisk) | 1.0 cm |