Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ JGC gelstøbesystemer
Artikelnummer. p-4528872 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11932975
Brand: Thermo Scientific™ JGC2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
  • Posen opsamler overskydende polyacrylamid og forsegler bunden af gelen, hvilket eliminerer behovet for tape eller bundafstandsstykker.
  • Design tillader opbevaring af geler uden dehydrering ved at tilføje buffer og varmeforsegling.
  • Systemet støber fra en til fire geler.
  • Få bevægelige dele resulterer i enestående holdbarhed, ekstra lang levetid.
Inkluderer:
  • Støbestativ
  • Blokerende plade
  • Tre-punkts nivelleringsbund
  • Spacer placer
  • 25 geléposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Til brug med (udstyr) Owl JGC gelstøbesystem
Gel størrelse 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Type Gel Caster
Længde (metrisk) Gel 14 cm
Bredde (engelsk) 7,06 tommer.
Bredde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) Gel 16 cm
Dybde (engelsk) 6,69 tommer.
Dybde (metrisk) 17 cm