Beskrivelse
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
- Posen opsamler overskydende polyacrylamid og forsegler bunden af gelen, hvilket eliminerer behovet for tape eller bundafstandsstykker.
- Design tillader opbevaring af geler uden dehydrering ved at tilføje buffer og varmeforsegling.
- Systemet støber fra en til fire geler.
- Få bevægelige dele resulterer i enestående holdbarhed, ekstra lang levetid.
Inkluderer:
- Støbestativ
- Blokerende plade
- Tre-punkts nivelleringsbund
- Spacer placer
- 25 geléposer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | Owl JGC gelstøbesystem |
| Gel størrelse | 16 x 14 cm |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gel Caster |
| Længde (metrisk) Gel | 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,13 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (metrisk) Gel | 10 cm |
| Dybde (engelsk) | 5,13 tommer. |
| Vis mere |