Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ JGC gelstøbesystemer
Artikelnummer. 11942975 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11942975
Brand: Thermo Scientific™ JGC3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
  • Posen opsamler overskydende polyacrylamid og forsegler bunden af gelen, hvilket eliminerer behovet for tape eller bundafstandsstykker.
  • Design tillader opbevaring af geler uden dehydrering ved at tilføje buffer og varmeforsegling.
  • Systemet støber fra en til fire geler.
  • Få bevægelige dele resulterer i enestående holdbarhed, ekstra lang levetid.
Inkluderer:
  • Støbestativ
  • Blokerende plade
  • Tre-punkts nivelleringsbund
  • Spacer placer
  • 25 geléposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Til brug med (udstyr) Owl JGC gelstøbesystem
Gel størrelse 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Type Gel Caster
Længde (metrisk) Gel 20 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) Gel 20 cm
Dybde (engelsk) 6,69 tommer.
Dybde (metrisk) 17 cm