Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ JGC gelstøbesystemer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
Støbt polyakrylamid geler hurtigere med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, lodrette proteingelstøbejern, der tilbyder en unik støbemetode.
- Posen opsamler overskydende polyacrylamid og forsegler bunden af gelen, hvilket eliminerer behovet for tape eller bundafstandsstykker.
- Design tillader opbevaring af geler uden dehydrering ved at tilføje buffer og varmeforsegling.
- Systemet støber fra en til fire geler.
- Få bevægelige dele resulterer i enestående holdbarhed, ekstra lang levetid.
Inkluderer:
- Støbestativ
- Blokerende plade
- Tre-punkts nivelleringsbund
- Spacer placer
- 25 geléposer
Especificaciones
Especificaciones
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | Owl JGC gelstøbesystem |
| Gel størrelse | 20 x 20 cm |
| Produktlinje | Owl |
| Type | Gel Caster |
| Længde (metrisk) Gel | 14 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,06 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 18 cm |
| Bredde (metrisk) Gel | 16 cm |
| Dybde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido