Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems
Artikelnummer. 12064927
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
19,88 x 15,63 x 2 tommer. (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 tommer. (25 x 25 x 5 cm)
Volumen:
Overførselsområde: 20 x 20 cm
Overførselsområde: 35 x 45 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Volumen unitSize
12064927 9,86 x 9,86 x 2 tommer. (25 x 25 x 5 cm) Overførselsområde: 20 x 20 cm Hver
12464647 19,88 x 15,63 x 2 tommer. (50,4 x 39,7 x 5,08 cm) Overførselsområde: 35 x 45 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12064927 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. HEP1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv hurtigere blots med højere effektivitet ved brug Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems.
Giv hurtigere blots med højere effektivitet ved brug Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems. Overførsler kan udføres på så lidt som 15 minutter.
  • Hurtig, effektiv overførsel af proteiner og nukleinsyrer til membraner
  • Buffer indeholdt i duppepapir er tilstrækkelig til effektiv overførsel af molekyler
  • Basen indeholder katodeplade af rustfrit stål; låget har platin/titanium anode plade
  • Ideel til proteiner mindre end 150 kDa
Inkluderer:
  • Bund og låg
  • Strømforsyningsledninger
  • Kraftige knopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen Overførselsområde: 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Type Elektroblotting system
Dimensioner (L x B x H) 9,86 x 9,86 x 2 tommer. (25 x 25 x 5 cm)