Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Cellofan, Precut
Gel Tørringsramme
Længde (metrisk):
14 cm
24 cm
Bredde (metrisk):
14 cm
24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Beskrivelse
Kombiner rammerne og forskåret cellofan, der kommer ind Thermo Scientific™ Owl™ Gel-tørreudstyr med Owl™ Gel-tørresæt.
- Rammer og forskåret cellofan fås i store (24x 24 cm) eller lille (14x 14 cm) format
Tekniske data
Tekniske data
| Gel størrelse | 24 x 24 cm |
| Produkttype | Gel Tørringsramme |
| Mængde | Hver |
| Længde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (metrisk) | 24 cm |